Imprimer
2-Bromo-2'-fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC8406-1G PC8406-5G PC8406-25G
APOSPC8406-1GEA 52.2 EUR
APOSPC8406-1G APOSPC8406-5G APOSPC8406-25G
2-Bromo-2'-fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₅BrF₄O
Point de fusion: 30…37 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094505
Numéro CAS: 537050-12-7
UN: 1759
ADR: 8,III