Imprimer
2-Bromo-2',4'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4-Bis(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8402-1G PC8402-5G
APOSPC8402-1GEA 292 EUR
APOSPC8402-1G APOSPC8402-5G
2-Bromo-2',4'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2',4'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₅BrF₆O
Point de fusion: 50…52 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094502
Numéro CAS: 435271-21-9
UN: 3261
ADR: 8 III