Imprimer
5-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8399-10G PC8399-5G PC8399-1G
APOSPC8399-10GEA 0 EUR
APOSPC8399-10G APOSPC8399-5G APOSPC8399-1G
5-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
5-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₄FIN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739145
Numéro CAS: 858629-06-8