Imprimer
4-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8397-1G PC8397-250MG PC8397-5G
APOSPC8397-1GEA 59.6 EUR
APOSPC8397-1G APOSPC8397-250MG APOSPC8397-5G
4-Fluoro-3-iodo-1H-indazole 97%
4-Fluoro-3-iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₄FIN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781590
Numéro CAS: 518990-32-4