Imprimer
5-Chloro-2-fluoro-4-méthylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC8385-5G PC8385-1G PC8385-25G
APOSPC8385-5GEA 106 EUR
APOSPC8385-5G APOSPC8385-1G APOSPC8385-25G
5-Chloro-2-fluoro-4-méthylpyridine
5-Chloro-2-fluoro-4-méthylpyridine
Formule: C₆H₅ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972410
Numéro CAS: 884494-88-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III