Imprimer
6-fluoro-4-methylpyridin-3-amine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 6-Fluoro-4-methylpyridin-3-amine, 5-Amino-2-fluoro-4-methylpyridine
PC8384-1G PC8384-5G PC8384-25G
APOSPC8384-1GEA 34.8 EUR
APOSPC8384-1G APOSPC8384-5G APOSPC8384-25G
6-fluoro-4-methylpyridin-3-amine 97%
6-fluoro-4-methylpyridin-3-amine
Formule: C₆H₇FN₂
Point de fusion: 57…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864696
Numéro CAS: 954236-33-0