1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzène 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₂Cl₂FNO₂ Point d'ébullition: 247 °C Point de fusion: 17 °C Densité: 1,596 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075330 Numéro CAS: 2339-78-8 |