Imprimer
H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3,4-Difluoro-D-phenylalanine
PC8364-1G PC8364-5G
APOSPC8364-1GEA 172 EUR
APOSPC8364-1G APOSPC8364-5G
H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 249648-08-6