Imprimer
3-Fluoro-D-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-D-Phe(3-F)-OH
PC8359-1G PC8359-25G PC8359-5G
APOSPC8359-1GEA 234 EUR
APOSPC8359-1G APOSPC8359-25G APOSPC8359-5G
3-Fluoro-D-phenylalanine
3-Fluoro-D-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066449
Numéro CAS: 110117-84-5