N-Boc-2-trifluoromethyl-L-phenylalanine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₅H₁₈F₃NO₄ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD01862946 Numéro CAS: 167993-21-7 |