Imprimer
Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bromotri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate, PyBrOP , Bromotripyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, Bromotri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V)
PC8353-100G PC8353-250G PC8353-25G
APOSPC8353-100GEA 200 EUR
APOSPC8353-100G APOSPC8353-250G APOSPC8353-25G
Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Formule: C₁₂H₂₄BrF₆N₃P₂
Poids moléculaire: 466.2 g/mol
Point de fusion: 139 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077412
Numéro CAS: 132705-51-2