Imprimer
1,4-Dibromo-1,1,2-trifluorobutane 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8340-25G PC8340-5G
APOSPC8340-25GEA 507 EUR
APOSPC8340-25G APOSPC8340-5G
1,4-Dibromo-1,1,2-trifluorobutane 95%
1,4-Dibromo-1,1,2-trifluorobutane
Formule: C₄H₅Br₂F₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038280
Numéro CAS: 155957-57-6