2-Bromo-4-fluorothioanisole 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(2-Bromo-4-fluorophenyl)(methyl)sulphane
Formule:
C₇H₆BrFS Poids moléculaire: 221.09 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09801042 Numéro CAS: 91524-70-8 |