Imprimer
2-Chloro-4-(trifluorométhoxy)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC8324-25G PC8324-5G
APOSPC8324-25GEA 79.9 EUR
APOSPC8324-25G APOSPC8324-5G
2-Chloro-4-(trifluorométhoxy)aniline
2-Chloro-4-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃NO
Point d'ébullition: 94…96 °C/11mmHg
Densité: 1,524 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631704
Numéro CAS: 69695-61-0