Imprimer
Acide 2,6-difluoro-4-hydroxybenzoïque 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8321-1G PC8321-5G
APOSPC8321-1GEA 87 EUR
APOSPC8321-1G APOSPC8321-5G
Acide 2,6-difluoro-4-hydroxybenzoïque 97%
Acide 2,6-difluoro-4-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₄F₂O₃
Poids moléculaire: 174.1 g/mol
Point de fusion: 170…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094500
Numéro CAS: 214917-68-7