Imprimer
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Cyano-3,5-difluorophenol
PC8318-1G PC8318-25G PC8318-5G
APOSPC8318-1GEA 58.2 EUR
APOSPC8318-1G APOSPC8318-25G APOSPC8318-5G
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂NO
Poids moléculaire: 155.1 g/mol
Point de fusion: 125…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094499
Numéro CAS: 123843-57-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III