2,6-Difluoro-4-méthoxybenzonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₅F₂NO Poids moléculaire: 169.13 g/mol Point de fusion: 53…57 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094498 Numéro CAS: 123843-66-3 UN: 3439 ADR: 6.1 III |