Imprimer
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC8313-10G PC8313-1G PC8313-5G
APOSPC8313-10GEA 200 EUR
APOSPC8313-10G APOSPC8313-1G APOSPC8313-5G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride 97%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
Point éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094495
Numéro CAS: 125369-56-4
UN: 3265
ADR: 8,III