3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
Formule:
C₇H₆BF₃O₃ Poids moléculaire: 205.930 g/mol Point de fusion: 92…93 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09878337 Numéro CAS: 957062-66-7 |