Imprimer
Acide 3,4,5-trifluorocinnamique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8270-25G PC8270-5G
APOSPC8270-25GEA 168 EUR
APOSPC8270-25G APOSPC8270-5G
Acide 3,4,5-trifluorocinnamique 98%
Acide 3,4,5-trifluorocinnamique
Formule: C₉H₅F₃O₂
Point de fusion: 195…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083529
Numéro CAS: 152152-19-7