Methyl 4-trifluoromethylbenzoylacetate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propionoate, 3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid methyll ester, Methyl 4-(Trifluoromethyl)benzoylacetate, 4-(Trifluoromethyl)benzoylacetic acid methyll ester, Methyl 3-oxo-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoate
Formule:
C₁₁H₉F₃O₃ Poids moléculaire: 246.185 g/mol Point de fusion: 57…62 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00216521 Numéro CAS: 212755-76-5 |