Imprimer
4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8253-25G PC8253-5G PC8253-1G
APOSPC8253-25GEA 306 EUR
APOSPC8253-25G APOSPC8253-5G APOSPC8253-1G
4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 96%
Formule: C₉H₇F₃O₂S
Point de fusion: 114…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236351
Numéro CAS: 243977-23-3