Imprimer
5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8252-1G PC8252-250MG
APOSPC8252-1GEA 1850 EUR
APOSPC8252-1G APOSPC8252-250MG
5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid 95+%
5-(Trifluoromethyl)thieno[3,2-b]pyridine-6-carboxylic acid
Formule: C₉H₄F₃NO₂S
Point de fusion: 205…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203137
Numéro CAS: 243977-22-2