Imprimer
Acide (4-chloro-2,6-difluorophényl)acétique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8246-1G PC8246-5G PC8246-10G
APOSPC8246-1GEA 126 EUR
APOSPC8246-1G APOSPC8246-5G APOSPC8246-10G
Acide (4-chloro-2,6-difluorophényl)acétique 97%
Acide (4-chloro-2,6-difluorophényl)acétique
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
Point de fusion: 137…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094467
Numéro CAS: 537033-55-9