Imprimer
4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8240-1G PC8240-5G
APOSPC8240-1GEA 72.7 EUR
APOSPC8240-1G APOSPC8240-5G
4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
Formule: C₁₀H₁₁FN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03138381
Numéro CAS: 2689-39-6