Alcool 4-bromo-2,6-difluorobenzylique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanol
Formule:
C₇H₅BrF₂O Poids moléculaire: 223.02 Point de fusion: 76…81 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094461 Numéro CAS: 162744-59-4 |