Imprimer
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8238-1G PC8238-25G PC8238-5G
APOSPC8238-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8238-1G APOSPC8238-25G APOSPC8238-5G
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₂O
Point de fusion: 68…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094460
Numéro CAS: 252004-45-8