Imprimer
[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)acetic acid
PC8233-1G PC8233-250MG PC8233-5G PC8233-10G
APOSPC8233-1GEA 68.3 EUR
APOSPC8233-1G APOSPC8233-250MG APOSPC8233-5G APOSPC8233-10G
[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094458
Numéro CAS: 163839-73-4