4-Chloro-3-(trifluorométhyl)benzylamine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₇ClF₃N Point d'ébullition: 100…104 °C/12mmHg Densité: 1,373 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00190124 Numéro CAS: 62039-92-3 |