Imprimer
4-(Trifluorométhyl)anisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8229-5G PC8229-1G PC8229-25G
APOSPC8229-5GEA 31.9 EUR
APOSPC8229-5G APOSPC8229-1G APOSPC8229-25G
4-(Trifluorométhyl)anisole
4-(Trifluorométhyl)anisole
Formule: C₈H₇F₃O
Poids moléculaire: 176.14 g/mol
Point d'ébullition: 166…170 °C
Point de fusion: –9 °C
Densité: 1.2445 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094456
Numéro CAS: 402-52-8
UN: 1993
ADR: 3 III