Imprimer
3-Fluoro-p-crésol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC8221-1G PC8221-25G PC8221-5G
APOSPC8221-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8221-1G APOSPC8221-25G APOSPC8221-5G
3-Fluoro-p-crésol
3-Fluoro-p-crésol
Formule: C₇H₇FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143164
Numéro CAS: 452-78-8
UN: 3265
ADR: 8,III