Imprimer
5-Fluoro-2-méthylanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8220-25G PC8220-5G
APOSPC8220-25GEA 144 EUR
APOSPC8220-25G APOSPC8220-5G
5-Fluoro-2-méthylanisole
5-Fluoro-2-méthylanisole
Formule: C₈H₉FO
Poids moléculaire: 140.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673008
Numéro CAS: 95729-22-9