Imprimer
3-Fluoro-4-methylanisole 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-4-methoxy-1-methylbenzene
PC8219-25G PC8219-1G PC8219-5G
APOSPC8219-25GEA 119 EUR
APOSPC8219-25G APOSPC8219-1G APOSPC8219-5G
3-Fluoro-4-methylanisole 99%
3-Fluoro-4-methylanisole
Formule: C₈H₉FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143163
Numéro CAS: 405-06-1