Imprimer
4-Chloro-α,α,α,3-tétrafluorotoluène 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8215-5G PC8215-1G PC8215-25G
APOSPC8215-5GEA 43.5 EUR
APOSPC8215-5G APOSPC8215-1G APOSPC8215-25G
4-Chloro-α,α,α,3-tétrafluorotoluène 99%
4-Chloro-α,α,α,3-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃ClF₄
Point d'ébullition: 135 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060646
Numéro CAS: 32137-20-5
UN: 1993
ADR: 3,III