Imprimer
5-Fluoro-2-méthoxyphénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Fluoro-2-hydroxyanisole
PC8212-100G PC8212-25G PC8212-5G
APOSPC8212-100GEA 295 EUR
APOSPC8212-100G APOSPC8212-25G APOSPC8212-5G
5-Fluoro-2-méthoxyphénol 98%
5-Fluoro-2-méthoxyphénol
Formule: C₇H₇FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143459
Numéro CAS: 72955-97-6
UN: 3265
ADR: 8,III