Imprimer
Acide 2-fluoro-5-méthoxybenzoïque
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8208-1G PC8208-250MG PC8208-5G
APOSPC8208-1GEA 29 EUR
APOSPC8208-1G APOSPC8208-250MG APOSPC8208-5G
Acide 2-fluoro-5-méthoxybenzoïque
Acide 2-fluoro-5-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇FO₃
Point de fusion: 146…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272566
Numéro CAS: 367-83-9