Imprimer
4-Fluoro-o-anisaldéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Fluoro-2-méthoxybenzaldéhyde, 4-Fluoro-2-anisaldéhyde
PC8206-1G PC8206-25G PC8206-5G
APOSPC8206-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8206-1G APOSPC8206-25G APOSPC8206-5G
4-Fluoro-o-anisaldéhyde 98%
4-Fluoro-o-anisaldéhyde
Formule: C₈H₇FO₂
Poids moléculaire: 154.14 g/mol
Point de fusion: 57…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143318
Numéro CAS: 450-83-9