5-Fluoro-o-anisidine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₈FNO Point d'ébullition: 90 °C/0,76mmHg Point de fusion: 3 °C Densité: 1,1981 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00077537 Numéro CAS: 1978-39-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |