Imprimer
3-Fluoro-p-anisidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8204-25G PC8204-5G
APOSPC8204-25GEA 33.5 EUR
APOSPC8204-25G APOSPC8204-5G
3-Fluoro-p-anisidine
3-Fluoro-p-anisidine
Formule: C₇H₈FNO
Point d'ébullition: 135 °C/18mmHg
Point de fusion: 80…84 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075040
Numéro CAS: 366-99-4