Imprimer
3,4-Difluorophénétole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3,4-Difluorophenyl ethyl ether, 4-Ethoxy-1,2-difluorobenzene, 1,2-Difluoro-4-ethoxybenzene
PC8187-25G PC8187-5G
APOSPC8187-25GEA 68.3 EUR
APOSPC8187-25G APOSPC8187-5G
3,4-Difluorophénétole 98%
3,4-Difluorophénétole
Formule: C₈H₈F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673005
Numéro CAS: 163848-46-2