Imprimer
4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8182-5G PC8182-10G PC8182-1G
APOSPC8182-5GEA 79.9 EUR
APOSPC8182-5G APOSPC8182-10G APOSPC8182-1G
4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃Cl₂FO₂
Poids moléculaire: 209.0019 g/mol
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672988
Numéro CAS: 289039-49-2