Imprimer
1,3-Dichloro-2,4-difluorobenzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8180-5G PC8180-1G
APOSPC8180-5GEA 279 EUR
APOSPC8180-5G APOSPC8180-1G
1,3-Dichloro-2,4-difluorobenzene 97%
1,3-Dichloro-2,4-difluorobenzene
Formule: C₆H₂Cl₂F₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142519
Numéro CAS: 36556-37-3