Imprimer
1-Chloro-2,3,4-trifluorobenzène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8169-25G PC8169-5G
APOSPC8169-25GEA 329 EUR
APOSPC8169-25G APOSPC8169-5G
1-Chloro-2,3,4-trifluorobenzène 97%
1-Chloro-2,3,4-trifluorobenzène
Formule: C₆H₂ClF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042222
Numéro CAS: 36556-42-0