Imprimer
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propan-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8168-5G PC8168-1G
APOSPC8168-5GEA 166 EUR
APOSPC8168-5G APOSPC8168-1G
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propan-1-one
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propan-1-one
Formule: C₉H₈ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143013
Numéro CAS: 194943-82-3