Imprimer
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene
PC8156-25G PC8156-5G
APOSPC8156-25GEA 56.7 EUR
APOSPC8156-25G APOSPC8156-5G
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzène 97%
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzène
Formule: C₆H₃ClFI
Poids moléculaire: 256.4400 g/mol
Point d'ébullition: 214 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00672963
Numéro CAS: 116272-42-5