Imprimer
Acide 4-chloro-3-fluorocinnamique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8154-10G PC8154-1G PC8154-5G PC8154-25G PC8154-100G
APOSPC8154-10GEA 136 EUR
APOSPC8154-10G APOSPC8154-1G APOSPC8154-5G APOSPC8154-25G APOSPC8154-100G
Acide 4-chloro-3-fluorocinnamique
Acide 4-chloro-3-fluorocinnamique
Formule: C₉H₆ClFO₂
Point de fusion: 241…245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143294
Numéro CAS: 202982-66-9