Imprimer
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2,5-difluoronitrobenzène
PC8153-1G PC8153-5G
APOSPC8153-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8153-1G APOSPC8153-5G
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzène
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
Point de fusion: 55…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042184
Numéro CAS: 167415-27-2