Imprimer
N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC8143-1G PC8143-5G
APOSPC8143-1GEA 118 EUR
APOSPC8143-1G APOSPC8143-5G
N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₈H₅ClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021000
Numéro CAS: 657-63-6