2-Chloro-N-(2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)acetamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₀Cl₂F₃N₃O Point de fusion: 105…107 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00126811 Numéro CAS: 339096-66-1 |