Imprimer
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC8123-1G PC8123-10G PC8123-5G
APOSPC8123-1GEA 29 EUR
APOSPC8123-1G APOSPC8123-10G APOSPC8123-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₂
Point de fusion: 181…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236297
Numéro CAS: 243977-21-1